Propisochlor
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16495000EA 252 EUR InStock
EHERC16495000
Propisochlor
Propisochlor
Formule: C₁₅H₂₂ClNO₂
Numéro MDL: MFCD01632345
Numéro CAS: 86763-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité