5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19059.03EA 73 EUR InStock
L19059.03 L19059.MD
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid ≥98%
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,9700 g/mol
Point de fusion: ∼160 °C
Numéro MDL: MFCD01319044
Numéro CAS: 127972-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité