5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Synonyms: 5-Formyl-2-methoxybenzeneboronic acid, (5-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
011045-5G 011045-25G
FLUO011045-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011045-5G FLUO011045-25G
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,9700 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319044
Numéro CAS: 127972-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité