5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
F0834-1G F0834-5G
TCIAF0834-1GEA 33 EUR InStock
TCIAF0834-1G TCIAF0834-5G
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Numéro MDL: MFCD01319044
Numéro CAS: 127972-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8687f944f9a2ab8f6ebc7a5b080dcae4ae8a76d&vid=c8687f944f9a2ab8f6ebc7a5b080dcae4ae8a76d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité