2-Chloro-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
C1860-25G C1860-5G
TCIAC1860-25GEA 191 EUR InStock
TCIAC1860-25G TCIAC1860-5G
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈ClFO
MW: 234,6534 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000559
Numéro CAS: 1806-23-1
EINECS: 217-300-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f78ee328be2036e18ed6371a8b93ed3f74beda9&vid=1f78ee328be2036e18ed6371a8b93ed3f74beda9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité