2'-Methoxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenone
019300-5G 019300-25G
FLUO019300-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019300-5G FLUO019300-25G
2'-Methoxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenone
2'-Methoxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD03789147
Numéro CAS: 103204-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité