Chlorate de sodium 50 g/l en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
04305.5120 04305.2700 04305.3700
KRAF04305.5120EA 217 EUR InStock
KRAF04305.5120 KRAF04305.2700 KRAF04305.3700
Chlorate de sodium 50 g/l en solution aqueuse, très pur
Chlorate de sodium
Formule: ClNaO₃
MW: 106,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003479
Numéro CAS: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité