(+)-Menthyl chloroformate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, (1S)-(+)-Menthyl chloroformate
M1221-25ML M1221-5ML
TCIAM1221-25MLEA 169 EUR InStock
TCIAM1221-25ML TCIAM1221-5ML
(+)-Menthyl chloroformate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(+)-Menthyl chloroformate
Formule: C₁₁H₁₉ClO₂
MW: 218,720 g/mol
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00134483
Numéro CAS: 7635-54-3
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ac42bcc168643601725c5969a787713e41a1fa&vid=26ac42bcc168643601725c5969a787713e41a1fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +80.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité