Iminodiacetonitrile ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D0434-25G D0434-500G
TCIAD0434-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0434-25G TCIAD0434-500G
Iminodiacetonitrile ≥98.0% (sur base azote total)
Iminodiacetonitrile
Formule: C₄H₅N₃
Numéro MDL: MFCD00001887
Numéro CAS: 628-87-5
EINECS: 211-058-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60570871bd4643639746af91146589753e67f3f5&vid=60570871bd4643639746af91146589753e67f3f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité