Di-tert-butyl iminodicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
I0497-25G I0497-5G
TCIAI0497-25GEA 193 EUR InStock
TCIAI0497-25G TCIAI0497-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043309
Numéro CAS: 51779-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ffe91255f8930ef9bb2f5d37833ccf39b7631b1&vid=4ffe91255f8930ef9bb2f5d37833ccf39b7631b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité