N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B1185-25G B1185-5G
TCIAB1185-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB1185-25G TCIAB1185-5G
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formule: C₇H₁₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00002690
Numéro CAS: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bd5ff254d24a7aed78b531a1512e186ea8eb24f&vid=6bd5ff254d24a7aed78b531a1512e186ea8eb24f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité