(+)-N,N,N',N'-Tetramethyl-L-tartardiamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R)-N,N,N',N'-Tetramethyl-L-tartaric acid diamide
T1839-25G T1839-5G
TCIAT1839-25GEA 196 EUR InStock
TCIAT1839-25G TCIAT1839-5G
(+)-N,N,N',N'-Tetramethyl-L-tartardiamide ≥98.0% (par GC)
(+)-N,N,N',N'-Tetramethyl-L-tartardiamide
Formule: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204,2236 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025672
Numéro CAS: 26549-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2be9ed4a0fb82de2f15dc3f07d9812a4693bd7&vid=ad2be9ed4a0fb82de2f15dc3f07d9812a4693bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +48.0 deg (C=1,EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité