N-Bromoacetamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02953.06EA 91.8 EUR InStock
L02953.06 L02953.14
N-Bromoacetamide 95%
N-Bromoacetamide
Formule: C₂H₄BrNO
MW: 137,97 g/mol
Point de fusion: 102…106 °C
Numéro MDL: MFCD00037097
Numéro CAS: 79-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité