N-Bromoacetamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0530-25G B0530-5G
TCIAB0530-25GEA 187 EUR InStock
TCIAB0530-25G TCIAB0530-5G
N-Bromoacetamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Bromoacetamide
Formule: C₂H₄BrNO
MW: 137,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037097
Numéro CAS: 79-15-2
EINECS: 201-181-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401e461b87b65b402ac71623bab3863dd1b2b2e4&vid=401e461b87b65b402ac71623bab3863dd1b2b2e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité