N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22282.09EA 56.5 EUR InStock
ABCRAB134021.0050 B22282.09 B22282.18
N-Phenylglycine ethyl ester ≥99%
N-Phenylglycine ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Numéro MDL: MFCD00038315
Numéro CAS: 2216-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité