N-Phenylglycine ethyl ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1781-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAP1781-5G TCIAP1781-25G
N-Phenylglycine ethyl ester ≥98.0% (par GC)
N-Phenylglycine ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00038315
Numéro CAS: 2216-92-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/85/28993085.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité