N-Phenylurethane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0165-500GEA 182 EUR InStock
TCIAP0165-500G TCIAP0165-25G
N-Phenylurethane ≥98.0% (par GC)
N-Phenylurethane
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD00026806
Numéro CAS: 101-99-5
Merck Index: 14,07320
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/94/28990894.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité