L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16941.14EA 29.1 EUR InStock
A16941.14 A16941.22
L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
L(+)-Diisopropyl tartrate
Formule: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234,25 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C (11 mmHg)
Densité: 1,117
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064450
Numéro CAS: 2217-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité