D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17362.14 A17362.22
A17362.14EA 73.7 EUR InStock
A17362.14 A17362.22
D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98%
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Purity: 98% CAS No.: 62961-64-2 Molecular Formula: C10H18O6 Formula Weight: 234.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 150-151°/11mm Beilstein Reference: 5265431 Optical Rotation: -16° (neat) MDL No.: MFCD00008876
Formule: C₁₀H₁₈O₆
Point d'ébullition: 150…151 °C (11 mmHg)
Densité: 1.117
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008876
Numéro CAS: 62961-64-2
EINECS: 263-771-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité