Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAG0103-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAG0103-25G
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Formule: C₂H₆ClNO₂
MW: 111,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012872
Numéro CAS: 6000-43-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/77/28969777.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité