N-Phenylglycine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0180-25G P0180-100G
TCIAP0180-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAP0180-25G TCIAP0180-100G
N-Phenylglycine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Phenylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00014009
Numéro CAS: 103-01-5
EINECS: 203-070-2
Merck Index: 14,07292
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526621d9c3df57dc0b2a597af4f06e3e214d7dac&vid=526621d9c3df57dc0b2a597af4f06e3e214d7dac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité