N-Phenylglycine potassium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Potassium 2-(phenylamino)acetate
P0179-25G P0179-500G
TCIAP0179-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP0179-25G TCIAP0179-500G
N-Phenylglycine potassium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Phenylglycine potassium salt
Formule: C₈H₈KNO₂
MW: 189,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058994
Numéro CAS: 19525-59-8
EINECS: 243-133-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f158da9fac272c42e15d4837f1338b45922ea816&vid=f158da9fac272c42e15d4837f1338b45922ea816&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité