N-Methyliminodiacetic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-(Methylazanediyl)diacetic acid
127010050 127010250
ACRO127010050EA 41.3 EUR InStock
ACRO127010050 ACRO127010250
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Formule: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004284
Numéro CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité