N-Methyliminodiacetic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02589.06 L02589.14
L02589.06EA 52.5 EUR InStock
L02589.06 L02589.14
N-Methyliminodiacetic acid 99%
N-Methyliminodiacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 4408-64-4 Molecular Formula: C5H9NO4 Formula Weight: 147.13 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 1765449
Formule: C₅H₉NO₄
Point de fusion: ∼ 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004284
Numéro CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité