N-Methyliminodiacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2090-5G M2090-25G
TCIAM2090-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM2090-5G TCIAM2090-25G
N-Methyliminodiacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methyliminodiacetic acid
Formule: C₅H₉NO₄
Point de fusion: 219°C
Numéro MDL: MFCD00004284
Numéro CAS: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cc892a2e05448b8fbf39ed3cd1daa33e5fb5a2d&vid=5cc892a2e05448b8fbf39ed3cd1daa33e5fb5a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité