N-Phenyliminodiacetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08437.14EA 285 EUR InStock
L08437.14 L08437.06
N-Phenyliminodiacetic acid 97%
N-Phenyliminodiacetic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,20 g/mol
Point de fusion: ∼ 140 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043570
Numéro CAS: 1137-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité