1,1-Diphenyl-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0918-5GEA 134 EUR InStock
TCIAD0918-5G
1,1-Diphenyl-2-thiourea ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1-Diphenyl-2-thiourea
Formule: C₁₃H₁₂N₂S
MW: 228,3100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059151
Numéro CAS: 3898-08-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/55/28976055.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité