1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dicyclohexylthiourea, N,N'-Dicyclohexylthiourea
D0440-25G D0440-5G
TCIAD0440-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0440-25G TCIAD0440-5G
1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
1,3-Dicyclohexyl-2-thiourea
Formule: C₁₃H₂₄N₂S
MW: 240,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021316
Numéro CAS: 1212-29-9
EINECS: 214-920-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a354339601843e726fa7bebc81cd7398892d1af&vid=5a354339601843e726fa7bebc81cd7398892d1af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité