Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16709.06EA 245 EUR InStock
L16709.06 L16709.03
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Formule: C₄H₅F₆N
MW: 181,08 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C
Densité: 1,100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042094
Numéro CAS: 407-01-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité