Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
004124-1G 004124-5G
FLUO004124-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004124-1G FLUO004124-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Formule: C₄H₅F₆N
MW: 181,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042094
Numéro CAS: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité