(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM2236-5GEA 44 EUR InStock
TCIAM2236-5G TCIAM2236-25G
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (par GC)
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: -19°C
Numéro MDL: MFCD00009848
Numéro CAS: 40015-15-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/32/28988232.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité