3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3664-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD3664-1G
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine
Formule: C₈H₂₀N₂O₃
MW: 192,2560 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00628164
Numéro CAS: 929-75-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/45/28985645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité