4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane, 3,3'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(propan-1-amine)
D1571-25ML D1571-500ML D1571-100ML
TCIAD1571-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD1571-25ML TCIAD1571-500ML TCIAD1571-100ML
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Formule: C₁₀H₂₄N₂O₃
MW: 220,3092 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point d'éclair: 166°C
Numéro MDL: MFCD00059850
Numéro CAS: 4246-51-9
EINECS: 224-207-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e9bd840960b10e8fd002c56c9cfa4ece35bf51f&vid=8e9bd840960b10e8fd002c56c9cfa4ece35bf51f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité