Phenoxyacetic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenoxyacetic anhydride
P0111-25G P0111-250G
TCIAP0111-25GEA 125 EUR InStock
TCIAP0111-25G TCIAP0111-250G
Phenoxyacetic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phenoxyacetic anhydride
Formule: C₁₆H₁₄O₅
MW: 286,2794 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059681
Numéro CAS: 14316-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c46965d8a1797c37596bfdb5d34cbccd456dc1&vid=c6c46965d8a1797c37596bfdb5d34cbccd456dc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité