Diclofenac
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12537000EA 118 EUR InStock
EHERC12537000
Diclofenac
Diclofenac
Formule: C₁₄H₁₁Cl₂NO₂
Numéro CAS: 15307-86-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité