Diclofenac ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3748-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD3748-25G
Diclofenac ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diclofenac
Formule: C₁₄H₁₁Cl₂NO₂
Point de fusion: 158°C
Numéro CAS: 15307-86-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/15/28985715.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité