Diclofenac sel de sodium
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
70680-5 70680-25 70680-50 70680-100
CAYM70680-5EA 54.2 EUR InStock
CAYM70680-5 CAYM70680-25 CAYM70680-50 CAYM70680-100
Diclofenac sel de sodium
Diclofenac sel de sodium
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082251
Numéro CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité