Diclofenac sel de sodium
Fournisseur: Molekula
MOLE39643340-25GEA 0 EUR InStock
MOLE39643340-25G
Diclofenac sel de sodium
Diclofenac sel de sodium
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082251
Numéro CAS: 15307-79-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité