Diclofenac sel de sodium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2508-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD2508-25G
Diclofenac sel de sodium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Diclofenac sel de sodium
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082251
Numéro CAS: 15307-79-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03081
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/43/28979443.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité