4'-Hydroxydiclofenac
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J64095.X0EA 529 EUR InStock
J64095.X0
4'-Hydroxydiclofenac
4'-Hydroxydiclofenac
Formule: C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
MW: 312,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01671980
Numéro CAS: 64118-84-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité