4'-Hydroxydiclofenac, Supelco®
Fournisseur: Merck
32412-10MGEA 571 EUR InStock
32412-10MG
4'-Hydroxydiclofenac, Supelco®
4'-Hydroxydiclofenac
Formule: C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
MW: 312,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01671980
Numéro CAS: 64118-84-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité