4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
314570050 314570250
ACRO314570050EA 72.4 EUR InStock
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
4-Methoxyphenyl chloroformate
Formule: C₇H₄BrClO₂
Point d'ébullition: 49 °C (.2 mmHg)
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013258
Numéro CAS: 7693-41-6
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité