trans-3-Chloroacrylic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
108550010 108550050
ACRO108550010EA 78.5 EUR InStock
ACRO108550010 ACRO108550050
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formule: C₃H₃ClO₂
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064237
Numéro CAS: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 85 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of alcohol solution Passes test
Ammonium (NH4) Passes test
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Titrable free acid ≤0.25 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité