3-Aminopropionitrile fumarate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0796-25G A0796-500G
TCIAA0796-25GEA 55 EUR InStock
TCIAA0796-25G TCIAA0796-500G
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Aminopropionitrile fumarate
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013142
Numéro CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd0f74426efac3f245ba85d31012d6ab5e66a628&vid=29bba65eb8740dbb146ae705a2fb0f777cbaa24e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité