Methyl vinyl sulphone 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec 4-tert-butylphenol
L01519.03EA 39 EUR InStock
L01519.03 L01519.06
Methyl vinyl sulphone 95% stabilisé
Methyl vinyl sulphone
Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C (19 mmHg)
Densité: 1,212
Point d'éclair: >109 °C (228 °F)
Numéro MDL: MFCD00007567
Numéro CAS: 3680-02-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité