Borane trimethylamine complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1181-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAT1181-25G
Borane trimethylamine complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Borane trimethylamine complex
Formule: C₃H₁₂BN
MW: 72,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012420
Numéro CAS: 75-22-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/31/28995231.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité