[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II)
B3374-1G B3374-5G
TCIAB3374-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB3374-1G TCIAB3374-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]cobalt(II) chloride
Formule: C₃₄H₂₈Cl₂CoFeP₂
MW: 684,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427161
Numéro CAS: 67292-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef9079ae14971c3ce06cd15d94dbc3155a3bbc5&vid=f24368b5da4d6ddae897499849dc0b5470e78825&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité