[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex ≥99%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
STRE46-0450-1GEA 78 EUR InStock
STRE46-0450-1G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex ≥99%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Metallocenes, Derivatives & Cp Precursors
Formule: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
MW: 816,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792899
Numéro CAS: 95464-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité