[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex adduit ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2064-1G B2064-25G B2064-5G
TCIAB2064-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB2064-1G TCIAB2064-25G TCIAB2064-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex adduit ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride dichloromethane complex
Formule: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
Numéro MDL: MFCD00015757
Numéro CAS: 95464-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee80584df5ed21bf0750bdbdeba8747bba0f8b44&vid=3401a7fcfeba1ba48aa4d400c25b25d2f04178b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité