Tin(II) phthalocyanine
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tin(ii)phthalocyanine
P1024-1G P1024-5G
TCIAP1024-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAP1024-1G TCIAP1024-5G
Tin(II) phthalocyanine
Tin(II) phthalocyanine
Formule: C₃₂H₁₆N₈Sn
MW: 631,233 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058867
Numéro CAS: 15304-57-1
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Ignition residue (as SnO2) 22.7 to 24.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité